EHU026741
Tributyl phosphate
targeting human RP13-786C16.1
Synonyme(s) :
MISSION® esiRNA, TBP, TBPA
292,00 $
About This Item
292,00 $
Produits recommandés
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GAGCTCACGGTCTTCTCAGGTTCATCTGTGGAACCATTCGACAACCAAATGTTATGGGGAAGCCAGTCTCATGAGCTCCAACACATTCTTCAGTGCAATCAGTGGCAATCCCTGCCCACTTAGGACTTTTCGAATAGTGCTCATCCCTGACTTCTGGATAAACTTCTTTGCAGAAGCCCATTTGACTCCAAGGACAGAAAAAAAGAGTGCAGGTTGTTATTATGCAAAGCCACAGCATTAAGGAGCTCAATATTCTTCTAGATATCTGCCCTCCTGTCTGAGAATCCCATACTTAGAGTATAGCAGGTCCCATCTCCATTTGGGATGGTGGTGGTGGAAAAGGGGGCGTCTCTGATGAGCAGAGCATCTTTAATGCCTGCTCAGGCCAGAGCCCCTTTCCAAAGACTTCGAGACTGCC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AC132216.7(3987)
Catégories apparentées
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable