EHU019931
MISSION® esiRNA
targeting human KIF11
About This Item
Produits recommandés
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TCCCCGTAACAAGAGAGGAGTGATAATTAAAGGTTTAGAAGAAATTACAGTACACAACAAGGATGAAGTCTATCAAATTTTAGAAAAGGGGGCAGCAAAAAGGACAACTGCAGCTACTCTGATGAATGCATACTCTAGTCGTTCCCACTCAGTTTTCTCTGTTACAATACATATGAAAGAAACTACGATTGATGGAGAAGAGCTTGTTAAAATCGGAAAGTTGAACTTGGTTGATCTTGCAGGAAGTGAAAACATTGGCCGTTCTGGAGCTGTTGATAAGAGAGCTCGGGAAGCTGGAAATATAAATCAATCCCTGTTGACTTTGGGAAGGGTCATTACTGCCCTTGTAGAAAGAACACCTCATGTTCCTTATCGAGAATCTAAACTAACTAGAATCCTCCAGGATTCTCTTGGAGGGCGTACA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... KIF11(3832) , KIF11(3832)
Catégories apparentées
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
esiRNA are endoribonuclease prepared siRNAs that target the same mRNA sequence for gene silencing. Here are some of the most asked questions regarding esiRNA uses and availability.