E6503
Ethyl oxalyl chloride
~95%
Synonyme(s) :
Ethyl chloroglyoxylate
About This Item
Produits recommandés
Essai
~95%
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter