Principaux documents
E4506
Sigma-Aldrich
Ethyl Violet
Synonyme(s) :
Basic violet 4, Ethyl purple 6B
About This Item
Formule linéaire :
C31H42N3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.14
Numéro C.I. (Colour Index):
42600
Beilstein:
4117566
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, ~80%
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable