E4126
6-Ethylmercaptopurine
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
[H]n1cnc2c(SCC)ncnc12
InChI
1S/C7H8N4S/c1-2-12-7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9,10,11)
Clé InChI
XTJLAIOQORFEOI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges