Principaux documents
E0278
Sigma-Aldrich
Ephrin-A3/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonyme(s) :
EFL-2, Ehk1-L, LERK-3
200 μG
581,00 $
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
581,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Essai
>90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
monomer calculated mol wt 47.7 kDa
~90 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Conditionnement
pkg of 200 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... EFNA3(1944)
Actions biochimiques/physiologiques
Member of the ephrin ligand family that binds Eph receptor tyrosine kinases (EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7, EphA8, and EphB1). Involved in pattern formation and morphogenesis.
Autres remarques
Extracellular domain of human ephrin-A3 (amino acids 1-209) is fused to the C-terminal 6X histidine-tagged Fc region of human IgG1.
Forme physique
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Remarque sur l'analyse
The biological activity is measured by its ability to bind immobilized recombinant mouse EphA6/Fc in ELISA.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable