Principaux documents
DUO82007
Sigma-Aldrich
Duolink Blocking Solution (1X)
Synonyme(s) :
Blocking buffer, Blocking solution
8 ML
65,20 $
65,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
8 ML
65,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
65,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Duolink Blocking Solution for Duolink PLA assay
Application
Duolink PLA
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable