Key Documents
D8256
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-α-amino-n-butyric acid piperidinium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20N2O4S · C5H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.55
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CCNCC1.CCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4S.C5H11N/c1-4-13(16(19)20)17-23(21,22)15-10-6-7-11-12(15)8-5-9-14(11)18(2)3;1-2-4-6-5-3-1/h5-10,13,17H,4H2,1-3H3,(H,19,20);6H,1-5H2
Clé InChI
OHJSADPAHLBZEH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable