Principaux documents
201286
Sigma-Aldrich
Fast Red ITR
Synonyme(s) :
Azoic Diazo No. 42
100 G
155,00 $
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
155,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.34
Numéro C.I. (Colour Index):
37150
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>96% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
102-105 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: methanol (1:1): 1%
λmax
226 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C11H18N2O3S/c1-4-13(5-2)17(14,15)9-6-7-11(16-3)10(12)8-9/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3
Clé InChI
WBGVVXSCGNGJFL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Ana M Martín-Hernández et al.
Journal of virology, 82(8), 4064-4071 (2008-02-15)
RNA silencing is a host defense mechanism that limits the accumulation and spread of viruses in infected plants. Correspondingly, plant viruses encode suppressors of silencing. In the positive-strand RNA virus Tobacco rattle virus (TRV), the suppressor of silencing is a
Jutta Schade et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 56(2), 147-155 (2007-10-31)
The expression of dipeptidyl peptidase 4 (DP4, CD26) affects T-cell recruitment to lungs in an experimental rat asthma model. Furthermore, the gene of the structural homologous DP10 represents a susceptibility locus for asthma in humans, and the functional homologous DP8/9
Florian R Fritzsche et al.
BMC cancer, 8, 381-381 (2008-12-23)
Enhanced activity of histone deacetylases (HDAC) is associated with more aggressive tumour behaviour and tumour progression in various solid tumours. The over-expression of these proteins and their known functions in malignant neoplasms has led to the development of HDAC inhibitors