251860
1-Iodononane
95%
Synonyme(s) :
Nonyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
107-108 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCI
InChI
1S/C9H19I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
Clé InChI
OGSJMFCWOUHXHN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Sch II, a cerebroside that induces fruiting body formation in the basidiomycete Schizophyllum commune
- 2,6-dimethyl-4-nonylpyridine
- 2-tridecanone
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter