D7071
Dapoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N,N-dimethyl-1-phenyl-3-(1-naphthalenyloxy)propanamine hydrochloride, S-(+)-N,N-dimethyl-a-[2-(naphthalenyloxy)ethyl] benzenemethanamine hydrochloride, LY-210448 hydrochloride
154,00 $
About This Item
154,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +125 to +135°, c = 1 in methanol
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1
Clé InChI
IHWDIQRWYNMKFM-BDQAORGHSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A4(6532)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable