D6148
Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride
Synonyme(s) :
DTPA anhydride, DTPA dianhydride
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2
InChI
1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19)
Clé InChI
RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable