D5912
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90%
Synonyme(s) :
N6 dimethylallyladenine, 2iP, N6-(2-Isopentenyl)adenine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
Clé InChI
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable