Principaux documents
D5887
Sigma-Aldrich
Deuterium chloride solution
20% in D2O
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid-d solution
About This Item
Formule linéaire :
DCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté isotopique
100 atom % D
Concentration
20% in D2O
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N