D4813
Dendrotoxin-K
≥98% (HPLC), lyophilized powder
487,00 $
About This Item
487,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
6,542 Da
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Notes préparatoires
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable