Principaux documents
D2887
Sigma-Aldrich
2′,3′-Di-O-acetylguanosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17N5O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.31
Code UNSPSC :
12352204
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable