Documents
D2525
Sigma-Aldrich
Sodium dodecylbenzenesulfonate
~80%, powder
Synonyme(s) :
Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11C6H4SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.48
Numéro Beilstein :
4171051
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Description
anionic
Pureté
~80%
Forme
powder
Couleur
light yellow
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Clé InChI
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
Qualité
Purity based on total alkylbenzenesulfonate content. Higher and lower homologs are present.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Xianghui Li et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(9), 1350-1355 (2015-02-03)
This study was designed to develop a high-performance liquid chromatographic-electrospray ionization-mass spectrometry (HPLC-ESI-MS) method for quantitative determination of residual surfactant linear alkylbenzene sulfonate (LAS) compounds on pharmaceutical rubber stoppers. An HPLC-ESI-MS method was developed for separation and determination of five