Documents
D2032
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol
~99%
Synonyme(s) :
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-3-octadecanoyl-rac-glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C57H106O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
887.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~99%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ketone
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,27-28,30,54H,4-24,26,29,31-53H2,1-3H3/b28-25+,30-27+
Clé InChI
RYNHWWNZNIGDAQ-WGSDILPMSA-N
Conditionnement
Sealed ampule
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable