D0875
Dansylglycine
fluorescent amino acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C14H16N2O4S/c1-16(2)12-7-3-6-11-10(12)5-4-8-13(11)21(19,20)15-9-14(17)18/h3-8,15H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
QHFXORCWAQTTGH-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable