Principaux documents
D0773
Sigma-Aldrich
Dimidium bromide
≥95%
Synonyme(s) :
3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, Trypadine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.28
Beilstein:
3809779
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Pf
243-248 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
Clé InChI
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Application
Intercalating probe for nucleic acids.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
T P Mozhenok et al.
Tsitologiia, 40(6), 585-590 (1998-10-21)
Effect of DNA-intercalators ethidium bromide (EB, 0.005 and 0.015 mM) and dimidium bromide (DB, 0.005 and 0.010 mM) and antioxidative compounds acetylsalicylic acid (ASA, 0.05 and 0.50 mM) and beta-carotene (0.01, 0.02, 0.05 mM) on the phagosome-lysosome (P-L) fusion and
T N Beliaeva et al.
Tsitologiia, 31(11), 1363-1368 (1989-11-01)
A natural DNA-intercalator plant benzo-c-phenanthridine alkaloid sanguinarine is more toxic for mouse transformed fibroblast L-cells in culture than synthetic DNA-intercalator ethidium bromide (EtB) and alkaloid berberine. Dimidium bromide is also an inhibitor of the L-cell growth. In assay conditions, growth
[Chemoprophylaxis of bovine trypanosomiasis T. congolense and T. vivax by phenathridinium S. 1553].
J DEOM
Annales de la Societe belge de medecine tropicale (1920), 30(1), 25-29 (1950-03-01)
Dimidium bromide or phenanthridinium 1553; a note on the present position.
J CARMICHAEL
The Veterinary record, 62(17), 257-257 (1950-04-29)