D0181
Sodium 1-decanesulfonate
BioXtra, ~98%
Synonyme(s) :
Acide 1-décanesulfonique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
~98%
Forme
powder
Poids mol.
244.33 g/mol
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
200 mg, clear, colorless (in 4 mL H2O)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable