CLS705811L
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, class B
capacity 1 L
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
435,00 $
About This Item
435,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 70581-1L
Capacité
1 L