Principaux documents
CLS6120P120
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
Synonyme(s) :
conical funnel, squibb separatory funnels
12 EA
162,00 $
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
162,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Description
with short stem
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 6120P-120
Diamètre
120 mm
Tige, L × H × D.E.
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
Description générale
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.