BR148225
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 80 mm, stem diam. × L 10 mm × 69 mm
Synonyme(s) :
Funnels
260,00 $
About This Item
260,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
BRAND 148225
Diamètre
80 mm
Tige, diam. × L
10 mm × 69 mm