Principaux documents
CLS432090
Extension Collar, for Corning® CoolBox 2XT System
pink
Synonyme(s) :
Corning Coolcell accessory
1 EA
200,00 $
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
200,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41123304
Nomenclature NACRES :
NB.12
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 432090
L × l × H
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
Couleur
pink
Catégories apparentées
Description générale
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
Informations légales
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.