CLS432086
Extension Collar, for Corning® CoolBox™ XT System
pink
Synonyme(s) :
Corning Coolcell accessory
160,00 $
About This Item
160,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 432086
L × l × H
14.0 cm × 9.4 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
Couleur
pink