Principaux documents
CLS431413
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 1 L funnel, diam. 79 mm
Synonyme(s) :
filter accessory
100 EA
164,00 $
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
164,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Corning® square glass fiber prefilter, for the 1 L funnel, diam. 79 mm
Matériaux
glass fiber membrane
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431413
Diamètre
79 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.