Principaux documents
CLS431411
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 250 mL funnel, diam. 49.5 mm
Synonyme(s) :
filter accessory
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Corning® square glass fiber prefilter, for the 250 mL funnel, diam. 49.5 mm
Matériaux
glass fiber membrane
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431411
Diamètre
49.5 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.