CLS431117
Corning® bottle-top vacuum filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
Synonyme(s) :
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
178,00 $
About This Item
178,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
graduations
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 431117
Capacité du filtre
500 mL
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Diam. de la membrane
70 mm
Diam. du col
33 mm
Dimension de pores
0.22 μm
Raccords
GL 33 bottle neck