CLS431098
Système de filtration sous vide pour flacon Corning®
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
45,10 $
About This Item
45,10 $
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap plug seal
graduations
Conditionnement
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Fabricant/nom de marque
Corning 431098
Contenance du flacon
1000 mL
Capacité du filtre
1000 mL
Capacité de l'entonnoir
1000 mL
Surface de la membrane
54.5 cm2
Diam. du col
45 mm
Couleur
orange cap
Dimension de pores
0.22 μm
Raccords
GL 45 bottle neck
Catégories apparentées
Description générale
- Les membranes en polyéthersulfone (PES) offrent les débits les plus élevés, une adsorption protéique minimale et un faible taux d'extractibles ; elles sont idéales pour la filtration des milieux de culture cellulaire.
- Les côtés des flacons collecteurs sont conçus pour faciliter la préhension, pour une meilleure manipulation.
- Possibilité d'acheter des flacons supplémentaires pour une plus grande capacité de stockage.
- Les bouchons des flacons sont fournis sous emballage individuel stérile.
- Le raccord olive coudé facilite le raccordement de la ligne de vide.
- Produit conditionné sous emballage individuel stérile et certifié apyrogène.
- Le matériau de la membrane et la taille des pores sont imprimés sur chaque unité et le type de membrane est identifié par un code couleur afin de faciliter l'identification des produits. -
- La date de péremption figure sur l'entonnoir de filtration et sur les boîtes de transport.
- Le délai de péremption de la membrane est de trois ans à compter de la date de fabrication du produit.