Principaux documents
CLS430172
Corning® culture tubes
15 mL culture tubes, 16 x 125 mm, w/ screw top plug seal cap, polystyrene, TC-treated, sterile, 500/cs
Synonyme(s) :
cell culture tubes, plastic test tubes, plastic test tubes with caps, test tubes
500 EA
735,00 $
735,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
735,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NB.11
735,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (plugseal)
polystyrene
round bottom tube
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap threaded; plug seal
disposable
Bottom style: round
Conditionnement
pack of 50
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 430172
Capacité
15 mL
Diam. × L
16 mm × 125 mm
Couleur
clear
Caractéristiques et avantages
  • Corning® cell culture tubes are made of optically clear polystyrene
  • Threaded orange color plug seal cap to prevent leakage
  • Cell culture tubes are treated for optimal cell attachment
  • Tubes are supplied racked in a foam tray
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Recommended till relative centrifugal force (RCF) of 1,400xg
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.