Principaux documents
CLS353110
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue vented
Synonyme(s) :
Corning container
100 EACH
543,00 $
543,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EACH
543,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
543,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Caractéristiques
cap blue vented
graduated 10 ‑ 200 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 353110
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Capacité
150 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.