CLS352099
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, cap, dome seal screw, racked, sterile
Synonyme(s) :
culture tube
418,00 $
About This Item
418,00 $
Matériaux
conical polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap dome seal screw
Fabricant/nom de marque
Corning 352099
Capacité
15 mL
Application
Informations légales