Principaux documents
CLS3506
Plaques multi-puits Corning® Costar® avec traitement TC
size 6 wells, clear, clear polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
clear
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom wells
round clear wells
Taille:
6 wells
Diam. des puits:
34.8 mm
Volume des puits:
16.8 mL
Volume de travail par puits:
1.9-2.9 mL
Stérilité:
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caractéristiques:
lid
skirt
Matériaux
clear
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom wells
round clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 3506
Taille
6 wells
Diam. des puits
34.8 mm
Volume des puits
16.8 mL
Volume de travail par puits
1.9-2.9 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
• Flat bottoms
• Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
• Individual alphanumerical codes for well identification
• Uniform footprint for ease in stacking
• Treated for optimal cell attachment
• Sterilized by gamma irradiation
• Certified nonpyrogenic
Les cercles situés sur le couvercle empêchent les contaminations croisées. Toutes les plaques ont un encombrement uniforme et possèdent une nervure facilitant l′empilement. Des codes alphanumériques permettent d′identifier les puits. En polystyrène, sauf indication contraire.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.