Principaux documents
CLS33971300
Pyrex® graduated funnel, for 47 mm microfiltration assembly
capacity 300 mL
Synonyme(s) :
pouring funnel
1 EA
165,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
165,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass housing
Agence
suitable for EPA 1613
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning
Capacité
300 mL
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Diam. du col
33-41 mm
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.