Principaux documents
CLS3087
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
Thermowell GOLD 96 well sealing mat, rubber silicone septa mat, pierceable, non-sterile, 50/cs
Synonyme(s) :
96 well sealing mat, rubber silicone sealing mat, rubber silicone septa sealing mat
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Matériaux:
silicone
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
silicone
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 10
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 3087
Description générale
  • Offers a unique piercible surface for easy access to reaction contents
  • Compatible with all Thermowell GOLD 96 well PCR microplates
  • Fully autoclavable and reusable for a more cost effective alternative to other sealing methods
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.