CLS11706
Corning® closed system centrifuge tube
self-standing, pre-assembled, capacity 50 mL, sterile
269,00 $
About This Item
269,00 $
Produits recommandés
Matériaux
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 11706
Paramètres
3000 × g max. RCF
Diam. du bouchon
35.2 mm , approx.
Capacité
50 mL
Diam. du tube
29.1 mm , approx.
Raccords
cap (CentriStar)