Principaux documents
CLLS1042
Sigma-Aldrich
MCF10A CELLS CDH1 (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
1 SET
5 280,00 $
5 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 SET
5 280,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NA.81
5 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
MCF10A CELLS CDH1 (-/-),
Source biologique
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Niveau de qualité
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... CDH1(1105)
Description générale
MCF10A CELLS CDH1 (-/-) are pre-neoplastic mammary epithelial cells from a human adult female with a ZFN knock out modification.
This cell line corresponds to ATCC Catalog No. CRL-10317.
Application
Cell freezing medium-DMSO 1X, Cat. No. C6164
Media renewal changes two to three times per week.
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°
The base medium for this cell line is Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F-12, Cat. No. 51448C. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: horse serum, Cat No. H1270, to a final concentration (v/v) of 5%; cholera toxin, Cat No. C8052, to a final concentration of 1 ng/mL; human insulin, Cat No. I9278, to a final concentration of 10 ug/mL; epidermal growth factor, Cat No. E9644, to a final concentration of 10 ng/mL; and hydrocortisone, Cat No. H6909, to a final concentration of 0.5 ug/mL.
Caractéristiques et avantages
These MCF10A cells are adherent with a doubling time of approx. 48 hours
Zinc finger nuclease (ZFN) knockout on chromosome 16q22.1
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • MCF10A CELLS CDH1 (-/-) 1 vial
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • MCF10A CONTROL CELLS 1 vial
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Augustine Chen et al.
BMC cancer, 14, 552-552 (2014-08-01)
E-cadherin is an adherens junction protein that forms homophilic intercellular contacts in epithelial cells while also interacting with the intracellular cytoskeletal networks. It has roles including establishment and maintenance of cell polarity, differentiation, migration and signalling in cell proliferation pathways.
Henry Beetham et al.
Scientific reports, 9(1), 12511-12511 (2019-08-31)
The cell-cell adhesion protein E-cadherin (CDH1) is a tumor suppressor that is required to maintain cell adhesion, cell polarity and cell survival signalling. Somatic mutations in CDH1 are common in diffuse gastric cancer (DGC) and lobular breast cancer (LBC). In
Nicola Bougen-Zhukov et al.
Cancers, 14(7) (2022-04-13)
The CDH1 gene, encoding the cell adhesion protein E-cadherin, is one of the most frequently mutated genes in gastric cancer and inactivating germline CDH1 mutations are responsible for the cancer syndrome hereditary diffuse gastric cancer (HDGC). CDH1-deficient gastric cancers exhibit
Tom Brew et al.
Cancers, 14(1) (2022-01-12)
Germline inactivating variants of CDH1 are causative of hereditary diffuse gastric cancer (HDGC), a cancer syndrome characterized by an increased risk of both diffuse gastric cancer and lobular breast cancer. Because loss of function mutations are difficult to target therapeutically
Lyvianne Decourtye-Espiard et al.
Cancers, 14(1) (2022-01-12)
Inactivating germline mutations in the CDH1 gene (encoding the E-cadherin protein) are the genetic hallmark of hereditary diffuse gastric cancer (HDGC), and somatic CDH1 mutations are an early event in the development of sporadic diffuse gastric cancer (DGC) and lobular