815-500
Human Mammary Epithelial Cell Growth Medium (500ml)
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
217,00 $
About This Item
217,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Qualité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Mammary Epithelial Cells and primary epithelial cells from other tissue at Cell Applications, your worldwide provider of human & animal cells, antibodies.