CLL1034
U2OS RFP-TUBA1B
human female bone (Disease source: Osteosarcoma)
5 340,00 $
About This Item
5 340,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
U2OS RFP-TUBA1B,
Source biologique
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... alpha tubulin 1B(10376)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Composants
Qualité
Notes préparatoires
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:3-1:6
The base medium for this cell line is McCoy′s 5A1 Medium Modified, Cat. No. M9309. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration of 10%.
The cell freezing medium is DMSO 1X (Cat. No. C6164).
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable