AsPC-1
96020930, human pancreas (ascites meta), Not specified
Synonyme(s) :
ASPC1 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
AsPC-1, 96020930
Source biologique
human pancreas (ascites meta)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
carcinoembryonic antigen (CEA), human pancreas associated antigen, human pancreas specific antigen, mucin.
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Contenu apparenté
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.