AR42J
93100618, rat pancreas, Pancreas cells
About This Item
Produits recommandés
product name
AR42J, 93100618
Source biologique
rat pancreas
Mode de croissance
Semi-adherent aggregates
Caryotype
Not specified
Morphologie
Pancreas cells
Produits
Amylase and exocrine enzymes
Récepteurs
Gastrin/CCKB, Epidermal growth factor (EGF), Somatostatin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Contenu apparenté
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.