DSL6A/C1
94022431, rat pancreas, Polygonal
About This Item
Produits recommandés
product name
DSL6A/C1, 94022431
Source biologique
rat pancreas
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Polygonal
Produits
Expresses CFTR protein
Récepteurs
Lacks CCK-A receptors
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Contenu apparenté
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.