Jurkat E6.1 Cell Line human
88042803, human blood (leukemic T-cell lymphoblast), Not specified
Synonyme(s) :
Jurkat Cells, Jurkat Clone E6-1 Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Jurkat E6.1 Cell Line human, 88042803, from human blood(leukemic T-cell lymphoblast)
Source biologique
human blood (leukemic T-cell lymphoblast)
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Pseudodiploid, modal No 46
Morphologie
Not specified
Produits
Interleukin 2 (IL-2), human alpha interferon
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
- study cell-independent/vector-free delivery of bovine serum albumin-fluorescein conjugate
- determine the cytotoxicity of the cytolethal distending toxin (CDT) holotoxin and its components
- study the expression of bisphenol A exposed estrogen receptor-β (ERβ) and estrogen-related-receptor-α (ERRα) in vitro
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 18
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Protocoles
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.