RN46A
12061302, rat embryo d13 medullary raphe. Morphology: proliferating, fibroblast. Differentiating, neuronal.
About This Item
Produits recommandés
product name
RN46A, 12061302
Source biologique
rat embryo (day 13 medullary raphe)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast morphology while proliferating and neuronal on differentiation
Récepteurs
Not specified
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Milieu de culture
Procédure de repiquage