HCA-7 Colony 6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human colon
Conditionnement
tube of 5 μg 09071504-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09071504-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Near diploid
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 8,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Milieu de culture
Procédure de repiquage