Principaux documents
C9936
Sigma-Aldrich
CryoCane aluminum canes
capacity, 6  vial(s)
Synonyme(s) :
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
12 EA
63,60 $
63,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
63,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103029
Nomenclature NACRES :
NB.22
63,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
capacity 6  vial(s)
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 5015-0002
Catégories apparentées
Description générale
Firmly holds 1.2 or 2.0 mL Nalgene cryogenic vials for storage in Dewar-type, liquid nitrogen freezers.
Informations légales
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries