MilliporeSigma
C3236
Nunc® CryoTubes® storage cane
storage cane for cryotubes, aluminum, 50/cs
Synonyme(s) :
Cyrotube storage device, cryostorage cane, Nunc 378441, cane, cryo cane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nunc 378441
Material:
aluminum
Packaging:
case of 50, pack of 50
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
aluminum
packaging
case of 50, pack of 50
manufacturer/tradename
Nunc 378441
General description
Standard Nunc® aluminim cryo storage cane, 11.31 in (29 cm) long, pack of 50.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries