C9915
ω-Conotoxin GVIA
≥97% (HPLC)
443,00 $
About This Item
443,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Peptide content, ~70%
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CACNA1B(774)
mouse ... CACNA1B(12287)
rat ... CACNA1B(257648)
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable