C8737
Anti-Caspr2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Contactin-Associated Protein 2
1 200,00 $
About This Item
1 200,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
antigen 180 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rat brain membranes
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNTNAP2(26047)
mouse ... Cntnap2(66797)
rat ... Cntnap2(500105)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable